Läs mer
Niob, plasma standardlösning, Specpure™ Nb 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11301389
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301389 50 mL 50ml
11311389 100 mL 100ml
11470340 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013831.AD
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-1-7440
Molekylformel Nb
Molekylvikt (g/mol) 92.91
MDL-nummer MFCD00011126
InChI-nyckel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-namn niob
LEDER [Nb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.