Läs mer
Niobium rod, 6.35mm (0.25in) dia, annealed, 99.8% (metals basis)
Produktkod. p-7048361
Kvantitet:
5 cm
25 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
100cm
25cm
5cm
Produktkod. 11381338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010273.BQ
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-1-7440
Molekylformel Nb
Molekylvikt (g/mol) 92.91
MDL-nummer MFCD00011126
InChI-nyckel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-namn niob
LEDER [Nb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium rod
Namnnotering 6.35mm (0.25 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Kvantitet 5 cm
Odör Odorless
Vikt ≈2.7g/cm
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.