Läs mer
Niobsilicid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398268
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398268 25 g 25g
11308278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039471.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12060-34-3 | Nb5Si3 | 548.787 g/mol
De Nb-baserade RMIC:erna har mycket högre potentiella applikationstemperaturer på grund av deras dramatiskt högre smälttemperaturer. Det används i högtemperaturkompositer på plats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-34-3
Molekylformel Nb5Si3
Molekylvikt (g/mol) 548.787
MDL-nummer MFCD00213811
InChI-nyckel YSJRXBWBYGDQAI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13848090
IUPAC-namn niob; kisel
LEDER [Si].[Si].[Si].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium silicide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 548.79
Utseende Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.