Läs mer
Niobsilicid, 99,85 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372188
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372188 25 g 25g
11362188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013100.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12034-80-9 | NbSi2 | 149.076 g/mol
Niobsilicid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12034-80-9
Molekylformel NbSi2
Molekylvikt (g/mol) 149.076
MDL-nummer MFCD00151537
InChI-nyckel GXAAOBARRLPQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium silicide, niobium disilicide, bis $l^ 2, columbium silicide,
PubChem CID 6336884
IUPAC-namn bis($l^{2}-silanyliden)niob
LEDER [Si]=[Nb]=[Si]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium silicide
Smältpunkt 1950°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.85% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 149.08
Utseende Powder
Densitet 5.7
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.