Läs mer
Niobförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 6,35 mm (0,250 tum) tjockt, 99,95 % (metallbas exklusive Ta), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464815
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464815 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15464815 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040883.KS
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-03-1 | Obs | 92,91 g/mol
Niobförstoftningsmål används i högtemperaturtekniska produkter. Det används också som ett legeringsmedel för vissa stål där det avsevärt förbättrar hållfastheten hos det resulterande materialet. Den finner också tillämpningar i atomreaktorer på grund av dess korrosionsbeständighet och, i kombination med antingen tenn (Nb3Sn) eller zirkonium, har den en hög grad av supraledning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 3-1-7440
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ta)
Molekylformel Nb
MDL-nummer MFCD00011126
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Nb]
IUPAC-namn niob
Molekylvikt (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.