Läs mer
Niob förstoftningsmål, 76,2 mm (3,0 tum) dia. x 6,35 mm (0,250 tum) tjock, 99,95 % (metallbas exklusive Ta), Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Niobium sputtering target |
| Namnnotering | 76,2 mm (3,0 tum) diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock |
| CAS | 3-1-7440 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas exklusive Ta) |
| Molekylformel | Nb |
| MDL-nummer | MFCD00011126 |
| Synonym | columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Visa mer |