Läs mer
Niobium Standard For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15295946 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15295946 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15295946 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLNB91BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Nb1μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium Standard
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
CAS 4-2-7440
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel Os
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Os]
IUPAC-namn osmium
Lösningsmedel eller matris H2O/Tr. HF
Molekylvikt (g/mol) 190.23
PubChem CID 23937
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:30687
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only