Läs mer
Niobium Standard: Nb @ 10000 μg/mL in 2% HF, VHG™
Produktkod. 18070850
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18070850 250 ml
18003250 500 ml
18041650 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18070850 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTNBF250
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Niobium Standard: Nb @ 10000 μg/mL in 2% HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium
CAS 3-1-7660
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Niobium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Nb
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nb
LEDER [Nb]
IUPAC-namn Niobium
Lösningsmedel eller matris Dilute HF
Molekylvikt (g/mol) 92
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 92.9064 g/mol