Läs mer
Niobium(V) chloride, 99% (metals basis)
Produktkod. 11478640
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Produktkod. 11478640
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 051108.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Use in Preparation of Pure Niobium, and As An Intermediate | CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
Vid framställning av rent niob, och som en mellanprodukt. Niobium(V)klorid är prekursorn vid framställning av rent niob och ferroniob. Den används som Lewis syrakatalysator i den organiska syntesen för att aktivera alkener i karbonylenreaktionen och Diels-Alder-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-12-7
Molekylformel Cl5Nb
Molekylvikt (g/mol) 270.156
MDL-nummer MFCD00011127
InChI-nyckel YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonym niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC-namn pentaklorniob
LEDER Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 248.2°C
Kemiskt namn eller material Niobium(V) chloride
Smältpunkt 208.3°C
Färg Gult
Fysisk form Lump
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Decomposes in water. Soluble in alcohol,HCl,and Carbon tetrachlorideSoluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Formel vikt 270.2
Odör Acidic
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.74
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.