Läs mer
Niobium(V)klorid, 99 % (metallbas)
Produktkod. 11488640
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488640 10 g 10g
11478640 100 g 100g
11468640 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488640 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 051108.09
 Begränsad artikel
I lager
För användning vid beredning av rent niob, och som en mellanliggande | CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270,156 g/mol
Vid framställning av rent niob, och som en mellanprodukt. Niobium(V)klorid är prekursorn vid framställning av rent niob och ferroniob. Den används som Lewis syrakatalysator i den organiska syntesen för att aktivera alkener i karbonylenreaktionen och Diels-Alder-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10026-12-7
Molekylformel Cl5Nb
Molekylvikt (g/mol) 270.156
MDL-nummer MFCD00011127
InChI-nyckel YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonym niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC-namn pentaklorniob
LEDER Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 248,2 °C
Kemiskt namn eller material Niobium(V) chloride
Smältpunkt 208,3 °C
Färg Gult
Fysisk form Lump
Kvantitet 10 g
Odör Surt
Känslighet Känslig för fukt
Analysprocentintervall 99 % (metallbaserad bas)
Densitet 2,74 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten. Löslig i alkohol, HCl och koltetraklorid Löslig i alkohol, saltsyra, koltetraklorid och kloroform.
Formel vikt 270.2
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Niobium(V) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.