Läs mer
Niobium(V) Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Niobium(V) Chloride |
| Smältpunkt | 205°C |
| CAS | 10026-12-7 |
| Kvantitet | 100 g |
| MDL-nummer | MFCD00011127 |
| Synonym | Niobium(V) chloride, Niobium pentachloride, Niobium(V) chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.17 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.75 g/cm3 |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?