Läs mer
Niobium(V) ethoxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11372867
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372867 1 g 1g
11382867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16031.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
Niob(V)etoxid används i nanomaterial& tunna filmer, katalys& syntes, hybrid& dispergera material, ferroelektriska metaller. Det används främst för sol-gel-bearbetning av material som innehåller nioboxider
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Niob(V)-etoxid används i
nanomaterial& tunna filmer, katalys& syntes, hybrid& dispergera material, ferroelektriska metaller. Det används främst för sol-gel-bearbetning av material som innehåller nioboxider
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Hantera och förvara under inert gas. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3236-82-6
Molekylformel C10H25NbO5
Molekylvikt (g/mol) 318.21
MDL-nummer MFCD00015122
InChI-nyckel ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
LEDER CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 140°C to 142°C (0.1mmHg)
Kemiskt namn eller material Niobium(V) ethoxide
Smältpunkt 6°C
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2924
Beilstein 3678883
Flampunkt 36°C (97°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
IUPAC-namn pentaetoxiniob
Formel vikt 318.21
Procent renhet 99.9%
Brytningsindex 1.516
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.258
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.