Läs mer
Niobium(V)etoxid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11382867
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382867 5 g 5g
11372867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16031.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1925.13 SEK
    1728.65 SEK / 5g
    Save 196.48 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318,21 g/mol
Niob(V)etoxid används i nanomaterial& tunna filmer, katalys& syntes, hybrid& dispergera material, ferroelektriska metaller. Det används främst för sol-gel-bearbetning av material som innehåller nioboxider
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Niob(V)-etoxid används i
nanomaterial& tunna filmer, katalys& syntes, hybrid& dispergera material, ferroelektriska metaller. Det används främst för sol-gel-bearbetning av material som innehåller nioboxider
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Hantera och förvara under inert gas. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3236-82-6
Molekylformel C10H25NbO5
Molekylvikt (g/mol) 318.21
MDL-nummer MFCD00015122
InChI-nyckel ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
LEDER CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 140 °C till 142 °C (0,1 mmHg)
Kemiskt namn eller material Niobium(V) ethoxide
Smältpunkt 6 °C
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2924
Beilstein 3678883
Flampunkt 36 °C (97 °F)
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
IUPAC-namn etanolat;niob(5+)
Formel vikt 318.21
Procent renhet 99.9%
Brytningsindex 1.516
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.258
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Niobium(V) ethoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium(5+) ethanolate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.