Läs mer
Niobium(V)etoxid, 99,9 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10145900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10145900 5 g Glasflaska 5g
10627114 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10145900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 316880050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1824.98 SEK
    1638.65 SEK / 5g
    Save 186.33 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3236-82-6
Molekylformel C10H25NbO5
Molekylvikt (g/mol) 318.21
MDL-nummer MFCD00015122
InChI-nyckel ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
LEDER CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 140,0 °C till 142,0 °C (0,1 mmHg)
Kemiskt namn eller material Niobium(V) ethoxide
Smältpunkt 6,0 °C
CAS Min % 99.9
CAS Max % 100.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel Nb(OC2H5)5
Flampunkt 36 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
IUPAC-namn pentaetoxiniob
Formel vikt 318.21
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.268, 1.2680g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Niobium(V) ethoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.