Läs mer
Niobium(V)etoxid, 99,99 % (metallbas), Ta <500 ppm
Produktkod. 11386998
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386998 2 g 2g
11376998 10 g 10g
11366998 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014689.04
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkning av niobiumoxid och blandade metalloxider | CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318,21 g/mol
Beredning av nioboxid och blandade metalloxider. Niob(V)-etoxid används för sol-gelbearbetning av material som innehåller nioboxider och blandade metalloxider. Det används också för att framställa ferroelektriska nanomaterial som består av oxider av kalium, kisel och niob.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3236-82-6
Molekylformel C10H25NbO5
Molekylvikt (g/mol) 318.21
MDL-nummer MFCD00015122
InChI-nyckel ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
IUPAC-namn etanolat;niob(5+)
LEDER CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Niobium(V) ethoxide
Smältpunkt 6 °C
Densitet 1.258 g/mL
Kokpunkt 140 °C till 142 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt 36 °C (97 °F)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Nb(OC2H5)5
Brytningsindex 1.516
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 3678883
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel; Bryts ner i vatten; Blandbar med organiska lösningsmedel.
Formel vikt 318.21
Procent renhet 99.999%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ta <500ppm
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Niobium(V) ethoxide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium(5+) ethanolate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.