Läs mer
Niobium(V)fluorid, 99 %
Produktkod. 11314959
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314959 50 g 50g
11304959 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087221.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 7783-68-8 | F5Nb | 187,90 g/mol
Niob(V)fluorid används som utgångsmaterial för att framställa andra niobföreningar. Det fungerar som en mellanprodukt under återvinningen av niobmetall.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-68-8
Molekylformel F5Nb
Molekylvikt (g/mol) 187.90
MDL-nummer MFCD00011129
InChI-nyckel AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
Synonym Niobium pentafluoride
IUPAC-namn niob(5+)pentafluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5]
Specifikationer
Kokpunkt ∼230 °C
Kemiskt namn eller material Niobium (V) fluoride
Smältpunkt 80 °C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 3.92 g/mL
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,6558
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten, alkohol och frätande lösningar; Sparsamt löslig i CS2, kloroform; Bildar komplex med Lewis baser Lätt lösliga i koldisulfid och kloroform.
Formel vikt 187.91
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.