Läs mer
Niob(V)oxalathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4412876
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11410121
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044819.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1660137-09-6 | C10H12NbO21 | 561.091 g/mol
Niob(V)oxalathydrat används som dopningsprekursorer i PZT-kompositionen för att förbättra dess piezoelektriska egenskaper. Det används också vid framställning av niobpentoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1660137-09-6
MDL-nummer MFCD00050743
Synonym niobium v oxalate, niobium oxalate
PubChem CID 121233648
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium(V) oxalate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Molekylformel C10H12NbO21
InChI-nyckel CRIYBCSTIVPHBQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.[Nb]
IUPAC-namn niob;oxalsyra;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 561.091
Formel vikt 538.04 (Anhydrous)
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.