Läs mer
Niobium(V) oxide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11311149
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311149 100 g 100g
11301149 500 g 500g
11321149 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11311149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011365.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For Use As An Intermediate and in Electronics | CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
As an intermediate and in electronicsNiobium pentoxide is the precursor to a majority of niobium compounds, powder metallurgy products and alloys. It is also used in glass, optic and ceramic applications. The nanoparticles of niobium pentoxide are useful in the preparation of electrochemical capacitors and cathodes. In addition, appropriate preparations of this compound can be used as a dietary supplement in the food industry. It is a precursor to lithium niobate which finds extensive use in piezoelectric sensors, anti-aliasing filters, optical waveguides, mobile phones, surface acoustic devices, optical modulators including linear and non-linear optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-96-8
Molekylformel Nb2O5
Molekylvikt (g/mol) 265.81
MDL-nummer MFCD00011128
InChI-nyckel ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
LEDER O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium(V) oxide
Smältpunkt 1520°C
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in HF and alkalies.
IUPAC-namn dioxoniobiooxy(dioxo)niobium
Formel vikt 265.81
Odör Odorless
Utseende White powder or lump
Densitet 4.6 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.