Läs mer
Niobium(V)oxid, 99,99 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10153970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10153970 50 g Plastflaska 50g
10785853 10 g Glasflaska -
10229693 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10153970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 193630500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1936.26 SEK
    1658.65 SEK / 50g
    Save 277.61 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265,81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-96-8
Molekylformel Nb2O5
Molekylvikt (g/mol) 265.81
MDL-nummer MFCD00011128
InChI-nyckel ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
LEDER O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium(V) oxide
Smältpunkt 1520,0 °C
Färg Vitt
CAS Min % 99.95
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Förpackning Plastflaska
Densitet 4.47, 4.4700g/mL
Analysprocentintervall 99.99%
Linjär formel Nb2O5
Merck Index 15, 6645
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i HF och hett H2SO4, lösliga i fusionerade kaliumvätesulfater eller karbonater eller hydroxider i alkalimetallerna
IUPAC-namn [(dioxoniobio)oxi]dioxoniob
Formel vikt 265.8
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.