Läs mer
NIPBL Antibody, R&D Systems™
Produktkod. 18210091 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
18210091 100 μL
1 options
Produktkod. 18210091 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10093320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5650.00 SEK
    5341.35 SEK / 100µL
    Save 308.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NIPBL Polyclonal specifically detects NIPBL in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen NIPBL
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:2000 - 1:10000, Immunoprecipitation 2-5 mcg/mg lysate
Formulering Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_597677.2
Gene Alias CDLS1, delangin, DKFZp434L1319, FLJ11203, FLJ12597, FLJ13354, FLJ13648, FLJ44854, IDN3-B, IDN3CDLS, Nipped-B homolog (Drosophila), nipped-B-like protein, Scc2, SCC2 homolog, sister chromatid cohesion 2 homolog
Gensymboler NIPBL
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1025 and 1075 of human Nipped-B-like using the numbering given in entry NP_597677.2 (GeneID 25836).
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25836
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only