Läs mer
Nipecotamide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10153180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10153180 5 g Glasflaska 5g
10466042 50 g Glasflaska 50g
10732374 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10153180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128300050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4138-26-5
Molekylformel C6H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00005993
InChI-nyckel BVOCPVIXARZNQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym nipecotamide, 3-piperidinecarboxamide, nipecotic acid amide, hexahydronicotinamide, piperidine-3-carboxylic acid amide, racemic nipecotamide, pubchem11797, acmc-20lak2, 3-piperidine carboxamide
PubChem CID 92980
ChEBI CHEBI:60116
IUPAC-namn piperidin-3-karboxamid
LEDER C1CC(CNC1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nipecotamide
Smältpunkt 102°C to 108°C
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 128.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.