Läs mer
(+/-)-Nipekotinsyra, TRC
Produktkod. 30473383
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473383 1 g
30472716 25 g
30480698 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30473383 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4784001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-95-3
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Synonym 3-Piperidinecarboxylic Acid, Nipecotic Acid, (+/-)-beta-Homoproline, 3-Carboxypiperidine, DL-Nipecotic Acid, Hexahydronicotinic Acid
IUPAC-namn piperidin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Nipecotic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Formel vikt 129.079