Läs mer
Ansell Nipro GAMMEX™ Latex kirurgiska underhandskar
Produktkod. 17873812 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17873812 8
17853812 8.5
17823812 6.5
17843652 6
17833712 5.5
17803722 7.5
17833722 7
17823722 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17873812 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330050080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1506.75 SEK
    1116.80 SEK / 50 par
    Save 389.95 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Dessa puderfria kirurgiska underhandskar av latex möjliggör enkel dubbla handskar och hjälper till att hålla huden fuktig och smidig i hälsovårdsmiljöer.
  • ASTM D6978 certifierad
  • Innehåller glycerol och dimetikon som fuktgivande medel för att bibehålla fukt och återfukta huden
  • Tillverkad med Ansells unika anatomiska formare för att förbättra komforten och passformen för att minska handtröttheten
  • Grönfärgad, slät och med mikrostrukturerad ytterfinish för dubbla handskar och enkel identifiering av ett handskebrott
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning, tillsammans med den inbyggda fuktkrämen, underlättar torr och fuktig påtagning samt intraoperativa förändringar
  • För användning i kemoterapi och vårdapplikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 9,06 ±0,79 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0,23± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 8,27 ±0,79 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8,27 ±0,79 mil
Tjocklek (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Modell GAMMEX-330050
Längd (engelska) 11,4 tum
Längd (metrisk) 290 mm