Beskrivning
- ASTM D3577, ASTM D7160 certifierad
- 15 % tunnare i genomsnitt än Ansells standardoperationshandskar i polyisopren för oöverträffad fingerfärdighet och taktil känslighet
- Mjukare och ''stretchigare'' polyisoprenhandske med hög komfort jämfört med Ansells latexhandskar
- Slät med mikrotexturerad finish för perfekt instrumenthantering och grepp
- Fri från kemiska acceleratorer kända för att orsaka kemisk typ IV-allergi och känslighet
- För användning i kemoterapi och vårdapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, ASTM D7160 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 7,48 ±0,79 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,19± 0,02 mm |
| Visa mer |