Läs mer
Ansell Nipro GAMMEX™ Mikrokirurgiska handskar av polyisopren
Produktkod. 17893652 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17893652 8.5
17803762 7
17853582 9
17863582 8
17803662 6
17873652 7.5
17813742 6.5
17833742 5.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17893652 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 340057085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3045.00 SEK
    2270.13 SEK / 50 par
    Save 774.87 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyisopren, hudvänliga operationshandskar med hög fingerfärdighet och taktil känslighet för kirurgisk finess i vårdmiljön.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certifierad
  • 15 % tunnare i genomsnitt än Ansells standardoperationshandskar i polyisopren för oöverträffad fingerfärdighet och taktil känslighet
  • Mjukare och ''stretchigare'' polyisoprenhandske med hög komfort jämfört med Ansells latexhandskar
  • Slät med mikrotexturerad finish för perfekt instrumenthantering och grepp
  • Fri från kemiska acceleratorer kända för att orsaka kemisk typ IV-allergi och känslighet
  • För användning i kemoterapi och vårdapplikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D7160
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 7,48± 0,79 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,19± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 6,69± 0,79 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,17± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6,69± 0,79 mil
Tjocklek (metrisk) 0,17± 0,02 mm
Modell GAMMEX-340057
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 303 mm