Läs mer
Ansell Nipro GAMMEX™ Kirurgiska underhandskar av polyisopren
Produktkod. 17833762 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17833762 6
17823772 8
17813592 7.5
17893772 9
17803592 8.5
17843662 6.5
17883632 5.5
17863662 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17833762 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 340058060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2793.00 SEK
    2077.87 SEK / 50 par
    Save 715.13 SEK
    25% Av
I lager
Polyisopren, hudvänlig kirurgisk underhandske med en hög nivå av taktil känslighet för vårdmiljön.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160 certifierad
  • Ansells egenutvecklade mjuka men ändå starka formulering ger ökad komfort och handskydd vid dubbla handskar
  • Dessa sterila handskar är gröna och möjliggör snabb och enkel brottsdetektering när de bärs med en krämfärgad eller vit ytterhandske
  • Optimalt allergiskydd; eliminera risken för developolyisopreneng en latexallergi medan hudvänlig formulering hjälper till att minimera sensibilisering mot developolyisopreneng en kemisk allergi av typ IV, eftersom kemiska acceleratorer som är kända för att orsaka hudallergier har eliminerats
  • En unik invändig beläggning möjliggör enkel på- och avtagning under torra eller fuktiga händer
  • För användning i kemoterapi och vårdapplikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 6,89 ±0,79 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 6
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6,89 ±0,79 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Modell GAMMEX-340058
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 303 mm
Visa mer Visa mindre
Inga tecken på sensibilisering rapporterats i oberoende Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT).