Beskrivning
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160 certifierad
- Ansells egenutvecklade mjuka men ändå starka formulering ger ökad komfort och handskydd vid dubbla handskar
- Dessa sterila handskar är gröna och möjliggör snabb och enkel brottsdetektering när de bärs med en krämfärgad eller vit ytterhandske
- Optimalt allergiskydd; eliminera risken för developolyisopreneng en latexallergi medan hudvänlig formulering hjälper till att minimera sensibilisering mot developolyisopreneng en kemisk allergi av typ IV, eftersom kemiska acceleratorer som är kända för att orsaka hudallergier har eliminerats
- En unik invändig beläggning möjliggör enkel på- och avtagning under torra eller fuktiga händer
- För användning i kemoterapi och vårdapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 7,87 ±0,79 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,2± 0,02 mm |
| Visa mer |
Inga tecken på sensibilisering rapporterats i oberoende Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT).