missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NIPSNAP3B Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Produktkod. 18295027 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18295027 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18295027 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP177341

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

NIPSNAP3B Polyclonal specifically detects NIPSNAP3B in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen NIPSNAP3B
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1-2 ug/ml, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 ug/ml
Formulering PBS with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q9BS92
Gene Alias FLJ11275, nipsnap homolog 3B (C. elegans), NIPSNAP3, NipSnap3B, protein NipSnap homolog 3B, SNAP1
Gensymboler NIPSNAP3B
Värd art Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the center of human NIPSNAP3B. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of NIPSNAP3B. Amino Acid Squence: AFMENLKKNIHLRTSY
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55335
Testspecificitet NIPSNAP3B antibody is predicted to not cross-react with any other members of the NIPSNAP protein family.
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.