Learn More
Niraparib, MedChemExpress
MedChemExpress Niraparib (MK-4827) is a highly potent and orally bioavailable PARP1 and PARP2 inhibitor with IC50s of 3.8 and 2.1 nM, respectively. Niraparib leads to inhibition of repair of DNA damage, activates apoptosis and shows anti-tumor activity.
1120.37 SEK - 4497.01 SEK
Specifications
Chemical Name or Material Niraparib
CAS 1038915-60-4
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H20N4O
View More Specs
Products 4
Product Code Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16465046
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Medchem Express
HY-10619
100 mg
4497.01 SEK
100mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16460427
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Medchem Express
HY-10619
50 mg
2894.28 SEK
50mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16426777
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Medchem Express
HY-10619
5 mg
1120.37 SEK
5mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16404078
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Medchem Express
HY-10619
10 mg
1602.75 SEK
10mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Niraparib (MK-4827) is a highly potent and orally bioavailable PARP1 and PARP2 inhibitor with IC50s of 3.8 and 2.1 nM, respectively. Niraparib leads to inhibition of repair of DNA damage, activates apoptosis and shows anti-tumor activity.
Spezifikation
Spezifikation
Niraparib
Off-White
C19H20N4O
DMSO : 25 mg/mL (78.03 mM; Need ultrasonic)
320.39
98.13%
Solid
1038915-60-4
Research
MK-4827
NC(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C21)=O
320.39
Research
Cancer-programmed cell death
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt