Läs mer
Niraparib metabolite M1, MedChemExpress
Produktkod. 16422459
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16422459 1 mg
16411238 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16422459 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYG0023
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niraparib metabolite M1
CAS 1476777-06-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H19N3O2
Kvantitet 1 mg
Synonym Niraparib carboxylic acid metabolite M1 M1 metabolite of niraparib
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.17 mM)
LEDER O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)O
Molekylvikt (g/mol) 321.37
Formel vikt 321.37
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid