Läs mer
Niraparib, Mikromol™
Produktkod. 30052191
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30052191 250 mg
1 options
Produktkod. 30052191 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3944.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Niraparib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niraparib
CAS 1038915-60-4
Analyt- eller komponentnamn Niraparib
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C19 H20 N4 O
Synonym 2H-Indazole-7-carboxamide, 2-[4-(3S)-3-piperidinylphenyl]-, 2-[4-(3S)-3-Piperidinylphenyl]-2H-indazole-7-carboxamide, Niraparib, Zejula, MK-4827
InChI formel InChI=1S/C19H20N4O/c20-19(24)17-5-1-3-15-12-23(22-18(15)17)16-8-6-13(7-9-16)14-4-2-10-21-11-14/h1,3,5-9,12,14,21H,2,4,10-11H2,(H2,20,24)/t14-/m1/s1
LEDER NC(=O)c1cccc2cn(nc12)c3ccc(cc3)[C@@H]4CCCNC4
IUPAC-namn 2-[4-[(3S)-3-piperidyl]phenyl]indazole-7-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 320.39
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 320.1637 g/mol