Läs mer
Niraparib (R-enantiomer), MedChemExpress
Beskrivning
Niraparib R-enantiomer (MK-4827 R-enantiomer) is an excellent PARP1 inhibitor with IC50 of 2.4 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Niraparib (R-enantiomer) |
| CAS | 1038915-58-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H20N4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | MK 4827 (R-enantiomer) |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (99.88 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.39 |
| Visa mer |