Läs mer
MedChemExpress Nisin
Produktkod. 16479206
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479206 100 mg
1 options
Produktkod. 16479206 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1607
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Nisin is a bacteriocin produced by a group of Gram-positive bacteria that belongs to Lactococcus and Streptococcus species.
Specifikationer
CAS 1414-45-5
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 3354.07 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 1 mg/mL (0.30 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣adjust pH to 3 with HCl) (insoluble)