Läs mer
Nisin, 900 intravenös (I.U./mg)
Description
Nisin, 900 I.U./mg, används ofta som konserveringsmedel för livsmedel. Det används också som selektivt medel i cellkulturer för isolering av gramnegativa bakterier, jäst och mögel. Nisin har använts i bioassays för att studera posttranslationell modifiering. Det binder och stör genomsläppligheten i cytoplasmamembranet.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- Nisin är en bredspektrumpolycyklisk peptid som härstammar från och produceras av Lactococcus lactis och som visar antibakteriell aktivitet mot grampositiva bakterier. Nisin binder lipid II i cellmembranet. Efter bindning kan det föra in i membranet och skapa en por. Nisin kan effektivt hämma tillväxten av grampositiva bakterier, och resistens observeras sällan
Tillämpning
- Nisin används ofta som selektiv förening i cellkultur för att isolera gramnegativa bakterier, jäst och mögel (en typ av svamp)
- Den har använts i bioassays för att studera posttranslationell modifiering
- Denna förening har förmågan att binda och störa genomsläppligheten i det cytoplasmatiska membranet
- Den används för att studera sammansättningen och stabiliteten av nisin-lipid II-por-komplex
- Denna förening används i in vitro-experiment för att bilda riktade porer i cellmembran som medieras av lipid II
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nisin |
| Typ | Nisin |
| Namnnotering | 900 I.U./mg |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Brun |
| Kvantitet | 1 g |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Kokpunkt | 2967 °C |
| Merck Index | 14,6564 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Show More |
RUO– Endast forskningsanvändning