Läs mer
Nisoldipin 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327045
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327045 1 ml
1 options
Produktkod. 30327045 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15530500ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nisoldipine
CAS 63675-72-9
Analyt- eller komponentnamn Nisoldipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H24 N2 O6
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C
IUPAC-namn 3-O-metyl 5-O-(2-metylpropyl) 2,6-dimetyl-4-(2-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 388.41
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 388,1634 g/mol