Läs mer
(±)-Nisoldipine-d4 (2-nitrodiphenyl-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nisoldipine-d4 |
| CAS | 1219795-47-7 |
| Molekylformel | C20H20D4N2O6 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Bay k 5552-d4, Baymycard-d4, Norvasc-d4, Syscor-d4, Zadipina-d4, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl-d4)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 2-Methylpropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21 H,10H2,1-5H3/i6D,7 D,8 D,9 D |
| LEDER | O=C(OCC(C)C)C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=C([2 H])C([2 H])=C([2 H])C([2 H])=C2[N+]([O-])=O |
| IUPAC-namn | 3-isobutyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl-3,4,5,6-d4)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.44 |
| Formel vikt | 392.19 g/mol |
| Visa mer |