Läs mer
Nisoldipine-d4, TRC
Produktkod. 30479587
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479587 1 mg
30473487 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4891281MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219795-47-7
Molekylformel C20H20D4N2O6
Molekylvikt (g/mol) 392.44
Synonym Bay k 5552-d4, Baymycard-d4, Norvasc-d4, Syscor-d4, Zadipina-d4, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl-d4)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 2-Methylpropyl Ester
IUPAC-namn 3-isobutyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl-3,4,5,6-d4)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER O=C(OCC(C)C)C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nisoldipine-d4
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3/i6D,7D,8D,9D
Formel vikt 392.19