Läs mer
Nisoldipine, MedChemExpress
Produktkod. 16447286
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16447286 100 mg
16411679 1 g
16401856 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16447286 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17402
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Nisoldipine(BAY-k 5552; Sular) is a calcium channel blocker belonging to the dihydropyridines class, specific for L-type Cav1.2 with IC50 of 10 nM.
Nisoldipine(BAY-k 5552
Specifications
Kemiskt namn eller material Nisoldipine
CAS 63675-72-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24N2O6
Kvantitet 100 mg
Synonym BAY-k 5552
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.46 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC(C)C)=O)C1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)OC
Molekylvikt (g/mol) 388.41
Formel vikt 388.41
Procent renhet 98.22%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation