Läs mer
Nisoldipin, Mikromol™
Beskrivning
Nisoldipin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nisoldipine |
| CAS | 63675-72-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nisoldipine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H24 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3 |
| LEDER | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C |
| IUPAC-namn | 3-O-metyl 5-O-(2-metylpropyl) 2,6-dimetyl-4-(2-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.41 |
| Visa mer |