Läs mer
Nisoldipin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nisoldipine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 388.1634 |