Läs mer
Tocris Bioscience™ Nisoxetine hydrochloride
Beskrivning
A potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake with little or no affinity for a range of other neurotransmitter receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nisoxetine hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 307.82 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.818 |