Läs mer
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-buffertlösningspåsar
Beskrivning
pH-mätningar är bara lika exakta som buffertlösningarna som används för kalibreringsändamål. Maximal precision garanteras med fullt spårbara NIST/DIN-buffertar. (pH-elektroder bör kalibreras minst en gång om dagen före mätningar och efter varje rengöring, regenerering eller långtidsförvaring.)
- NIST/DIN pH-buffertar är specificerade och garanterade till tre decimaler, vilket ger högsta precision
- Individuella påsar garanterar fräsch lösning för varje kalibrering, såväl som maximal användarvänlighet
- Ett testcertifikat och en detaljerad etikett med temperaturtabell medföljer varje låda
- Alla säkerhetsdatablad och etiketter innehåller information enligt GHS (Globally Harmonized System)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH-buffert |
| För användning med (applikation) | pH-mätning, elektrodkalibrering |
| För användning med (utrustning) | pH-elektrod |
| pH | 10,012 (vid 25 °C) |
| Kvantitet | 30 x 20 mL |
| Förpackning | 20 ml påsar |
| Spårbarhet till NIST | Ja |