Läs mer
Nital Etchant, 3 % (v/v) i reagensalkohol, Ricca Chemical
Produktkod. 31940487
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Bärnstensglasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31940487 1 L Bärnstensglasflaska
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 31940487 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R53162001C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nital Etchant, 3% (v/v) in Reagent Alcohol
Färg Färglös
CAS 64-17-5, 67-63-0, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Kokpunkt ∼76 °C
CAS Min % 85.44, 4.72, 4.27, 3.9, 1.67
CAS Max % 85.44, 4.72, 4.27, 3.9, 1.67
Densitet 0.81
Odör Alkoholist
Förpackning Bärnstensglasflaska
pH Surt
Kvantitet 1 L
Flampunkt 12,5 °C
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Blandig i vatten
Procent renhet 3%
Kvalitet Lab
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nital Etchant, 3% (v/v)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .