Läs mer
Nitazene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitazene |
| CAS | 14030-71-8 |
| Molekylformel | C20 H24 N4 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N,N-Diethyl-5-nitro-2-(phenylmethyl)-1H-benzimidazole-1-ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N4O2/c1-3-22(4-2)12-13-23-19-11-10-17(24(25)26)15-18(19)21-20(23)14-16-8-6-5-7-9-16/h5-11,15H,3-4,12-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCn1c(Cc2ccccc2)nc3cc(ccc13)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(2-benzyl-5-nitrobenzimidazol-1-yl)-N,N-diethylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.43 |
| Formel vikt | 352.19 |