Läs mer
Nitazoxanide, MedChemExpress
Beskrivning
Nitazoxanide inhibits Giardia lamblia trophozoite proliferation in axenic culture with an IC50 of 2.4 μM. Nitazoxanide can be used for the research of parasitic gastroenteritis. Nitazoxanide shows anti-Japanese encephalitis virus (JEV) activity in a mouse model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitazoxanide |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 55981-09-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H9N3O5S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | NTZ NSC 697855 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.44 mM) |
| Visa mer |