missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nitazoxanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitazoxanide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17) |
| Formel vikt | 307.0263 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?