Läs mer
Nitazoxanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitazoxanide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17) |
| Formel vikt | 307.0263 |