missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NITD-349, MedChemExpress

Produktkod. 16497027
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497027 5 mg
16485226 100 mg
16480637 50 mg
16404318 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16497027 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY109588

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress NITD-349 is an MmpL3 inhibitor that shows highly potent anti-mycobacterial activity with MIC50 of 23 nM against virulent Mycobacterium tuberculosis H37Rv.

NITD-349 is an MmpL3 inhibitor that shows highly potent anti-mycobacterial activity with MIC50 of 23 nM against virulent Mycobacterium tuberculosis H37Rv.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material NITD-349
Fysisk form Solid
CAS 1473450-62-2
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H20F2N2O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 310 mg/mL (1011.91 mM)
LEDER O=C(C(N1)=CC2=C1C=C(F)C=C2F)NC3CCC(C)(C)CC3
Molekylvikt (g/mol) 306.35
Formel vikt 306.35
Procent renhet 98.84%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.