Läs mer
R&D Systems™ NITD008
Produktkod. 18703999
Change view
1 mg
Produktkod.
18703999 1 mg
1 options
Produktkod. 18703999 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 6045/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2386.42 SEK
    2125.20 SEK / 1mg
    Save 261.22 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antiviral; selective flavivirus inhibitor
NITD 008 is a selective flavivirus inhibitor. Adenosine analog. Inhibits dengue virus (EC50 = 0.64 μM), hepatitis C virus and cellular entry of Zika virus. Reduces increases of cytokines and NS1 and prevents death in dengue-infected mice. Active in vivo. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-(2-C-Ethynyl-β-D-ribofuranosyl)-7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
CAS 1044589-82-3
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 1 mg
Produktlinje Tocris
Mål Antiviral Compounds
Molekylformel C13H14N4O4
Formel vikt Observed MW: 290.27
Renhet 97%