missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nitecapone-13C5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitecapone-13C5 |
| CAS | 1216671-39-4 |
| Molekylformel | C713C5H11NO6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-[(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)methylene]-2,4-pentanedione-13C5, OR 462-13C5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO6/c1-6(14)9(7(2)15)3-8-4-10(13(18)19)12(17)11(16)5-8/h3-5,16-17H,1-2H3/i1+1,2+1,6+1,7+1,9+1 |
| LEDER | OC1=C(O)C([N+]([O-])=O)=CC(/C=[13C]([13C]([13CH3])=O)/[13C]([13CH3])=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.18 |
| Formel vikt | 270.0754 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?